4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 431 EUR
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06802502
CAS nummer: 893739-89-4