5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 76 EUR
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD24645335
CAS nummer: 1374298-69-7