2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49418-1G PC49418-250MG PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA 497 EUR
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793571
CAS nummer: 1701568-95-7