2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 87.6 EUR
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793572
CAS nummer: 2366994-64-9