3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49421-1G PC49421-250MG PC49421-5G
APOSPC49421-1GEA 104 EUR
APOSPC49421-1G APOSPC49421-250MG APOSPC49421-5G
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD30210561
CAS nummer: 1448348-37-5