2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 417 EUR
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16778828
CAS nummer: 1250966-57-4