2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 77.5 EUR
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD30322597
CAS nummer: 1538364-89-4