5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 211 EUR
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12739572
CAS nummer: 1039859-73-8