2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 455 EUR
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31759997
CAS nummer: 1800423-60-2