2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49435-1G PC49435-250MG PC49435-5G
APOSPC49435-1GEA 24.9 EUR
APOSPC49435-1G APOSPC49435-250MG APOSPC49435-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31665800
CAS nummer: 2092468-34-1