2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49437-1G PC49437-5G PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA 139 EUR
APOSPC49437-1G APOSPC49437-5G APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733865
CAS nummer: 1433990-64-7