2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 70.1 EUR
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28739065
CAS nummer: 1610471-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III