4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 26.3 EUR
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31759994
CAS nummer: 2248272-02-6