Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 337 EUR
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11650667
CAS nummer: 1099660-67-9
UN: 3261
ADR: 8,III