2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49449-1G PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA 888 EUR
APOSPC49449-1G APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28797714
CAS nummer: 1806427-38-2
UN: 3261
ADR: 8,III