2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 993 EUR
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28797494
CAS nummer: 1622004-11-8