2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49452-1G PC49452-250MG PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA 285 EUR
APOSPC49452-1G APOSPC49452-250MG APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18642940
CAS nummer: 154650-59-6