6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 458 EUR
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32662402
CAS nummer: 1935997-11-7