6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 408 EUR
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32662403
CAS nummer: 2514941-95-6