5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49464-1G PC49464-250MG PC49464-5G
APOSPC49464-1GEA 176 EUR
APOSPC49464-1G APOSPC49464-250MG APOSPC49464-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740371
CAS nummer: 1805938-07-1