4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 227 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249.143 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036389
CAS nummer: 199469-91-5