3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 526 EUR
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26801851
CAS nummer: 130400-45-2