5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 553 EUR
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185839
CAS nummer: 130318-80-8