Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 526 EUR
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32662396
CAS nummer: 2414146-32-8