1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49472-1G PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA 614 EUR
APOSPC49472-1G APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Formule: C₈H₄BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2416368-69-7