Potassium pentafluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49473-1G PC49473-25G PC49473-5G PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA 30.8 EUR
APOSPC49473-1G APOSPC49473-25G APOSPC49473-5G APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formule: C₇F₅O₂·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752634
CAS nummer: 58521-27-0