5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG PC49489-5G
APOSPC49489-1GEA 58.4 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG APOSPC49489-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756772
CAS nummer: 1260832-85-6
UN: 3265
ADR: 8,III