2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanol
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 123 EUR
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909667
CAS nummer: 476620-55-0