2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-difluorobenzene, α,2-Dibromo-4,5-difluorotoluene
PC49499-1G PC49499-5G PC49499-250MG
APOSPC49499-1GEA 58.4 EUR
APOSPC49499-1G APOSPC49499-5G APOSPC49499-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909668
CAS nummer: 647862-95-1
UN: 3261
ADR: 8,III