4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 1510 EUR
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Formule: C₉H₁₄F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909670
CAS nummer: 1298094-30-0