2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 77.5 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16999701
CAS nummer: 58914-35-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable