1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49539-10G PC49539-1G PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA 1540 EUR
APOSPC49539-10G APOSPC49539-1G APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028126
CAS nummer: 1215107-57-5