1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49560-10G PC49560-1G PC49560-5G
APOSPC49560-10GEA 1700 EUR
APOSPC49560-10G APOSPC49560-1G APOSPC49560-5G
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene
Formule: C₉H₈ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525518
CAS nummer: 1204295-79-3