2-Fluoroallyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49591-1G PC49591-5G
APOSPC49591-1GEA 213 EUR
APOSPC49591-1G APOSPC49591-5G
2-Fluoroallyl alcohol
2-Fluoroallyl alcohol
Formule: C₃H₅FO
Kookpunt: 35…37 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01696257
CAS nummer: 5675-31-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II