3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49598-1G PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA 132 EUR
APOSPC49598-1G APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20483444
CAS nummer: 159329-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III