2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 256 EUR
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₃F₃INO₅S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850031
CAS nummer: 1440535-20-5