6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49601-1G PC49601-250MG
APOSPC49601-1GEA 409 EUR
APOSPC49601-1G APOSPC49601-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850045
CAS nummer: 1440535-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III