4-Fluoro-3-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 123 EUR
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396914
CAS nummer: 647025-62-5