5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 222 EUR
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541888
CAS nummer: 1445995-71-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III