5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 234 EUR
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06203616
CAS nummer: 251300-31-9