2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 113 EUR
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06203614
CAS nummer: 251300-32-0