3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 263 EUR
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23711719
CAS nummer: 1427403-76-6
UN: 1759
ADR: 8,III