Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 57.4 EUR
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formule: C₁₀F₂₀
Kookpunt: 148,5 °C
Smeltpunt: –24 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153230
CAS nummer: 84808-64-0