4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-nitrophenyl mercaptan, 4-Fluoro-2-nitrobenzenethiol
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 257 EUR
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Formule: C₆H₄FNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22481385
CAS nummer: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9,III