2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 38 EUR
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.921 g/mol
Kookpunt: 128…131 °C (25 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698675
CAS nummer: 1548-81-8
UN: 3265
ADR: 8 II