5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 176 EUR
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541890
CAS nummer: 1445995-74-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III