4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-3,5-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 22 EUR
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788548
CAS nummer: 518057-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III