4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 250 EUR
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Formule: C₆H₉F₅O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972956
CAS nummer: 252947-01-6