2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 725 EUR
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28012313
CAS nummer: 1803570-73-1