Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49668-1G PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA 579 EUR
APOSPC49668-1G APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042838
CAS nummer: 1314919-70-4